PHR9287
Spermidine trihydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
257-259 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)