PHR9148
2-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Rizatriptan Benzoate impurity F (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
rizatriptan
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]3(ncnc3)Cc1cc2c([nH]cc2CCO)cc1
InChI
1S/C13H14N4O/c18-4-3-11-6-15-13-2-1-10(5-12(11)13)7-17-9-14-8-16-17/h1-2,5-6,8-9,15,18H,3-4,7H2
WXWBRTKSGCYLQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9148-50MG | 4065265086738 |