Documenti fondamentali
18927
Supelco
2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethanamine
reference material
Sinonimo/i:
Rizatriptan Benzoate impurity A (PhEur)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H35N7
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.62
Beilstein:
57609764
Grado
reference material
Famiglia di API
rizatriptan
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCC1=CNC(C1=C2)=CC=C2CC3=C(CCN(C)C)C4=CC(CN5N=CN=C5)=CC=C4N3
InChI
1S/C28H35N7/c1-33(2)11-9-22-16-30-26-7-5-20(13-24(22)26)15-28-23(10-12-34(3)4)25-14-21(6-8-27(25)32-28)17-35-19-29-18-31-35/h5-8,13-14,16,18-19,30,32H,9-12,15,17H2,1-4H3
WMKBUQPKAAJBHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)