PHL89733
7-Methoxycoumarin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
117-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)