Documenti fondamentali
52006
Supelco
5-Geranyloxy-7-methoxycoumarin
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Geranoxy-7-methoxycoumarin, 5-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OC2=CC(OC)=CC(OC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C2C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-14(2)6-5-7-15(3)10-11-23-18-12-16(22-4)13-19-17(18)8-9-20(21)24-19/h6,8-10,12-13H,5,7,11H2,1-4H3/b15-10+
WXUOSNJWDJOHGW-XNTDXEJSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)