01338
Bergamottin
analytical standard
Sinonimo/i:
Bergamotine, Bergaptin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
75-80 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Blocker of STAT3 activation pathway in tumor cells; its potential in the therapy of multiple myeloma (MM) and other cancers is investigated.
- Prevention and the treatment of cancer via suppression of the NF-kB signaling pathway and its regulated gene products.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?