Documenti fondamentali
PHL82477
5-Demethylnobiletin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-6,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy 3′,4′,6,7,8-pentamethoxyflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-12-7-6-10(8-14(12)24-2)13-9-11(21)15-16(22)18(25-3)20(27-5)19(26-4)17(15)28-13/h6-9,22H,1-5H3
DOFJNFPSMUCECH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)