SMB00093
Pipernonaline
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(\C=C\CCCC\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H27NO3/c23-21(22-14-8-5-9-15-22)11-7-4-2-1-3-6-10-18-12-13-19-20(16-18)25-17-24-19/h6-7,10-13,16H,1-5,8-9,14-15,17H2/b10-6+,11-7+
PKLGRWSJBLGIBF-JMQWPVDRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)