SMB00543
Piperolein A
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCCCC1)CCCC/C=C/C2=CC(OCO3)=C3C=C2
InChI
1S/C19H25NO3/c21-19(20-12-6-3-7-13-20)9-5-2-1-4-8-16-10-11-17-18(14-16)23-15-22-17/h4,8,10-11,14H,1-3,5-7,9,12-13,15H2/b8-4+
MIWPBXQTBYPJEF-XBXARRHUSA-N
WGK 3