Documenti fondamentali
PHL86266
Ganodermanontriol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
26-Hydroxyganodermanondiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H48O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.70
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CC[C@@]2(C)[C@](CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO)([H])C1(C)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-19(8-11-25(33)30(7,34)18-31)20-12-16-29(6)22-9-10-23-26(2,3)24(32)14-15-27(23,4)21(22)13-17-28(20,29)5/h9,13,19-20,23,25,31,33-34H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t19-,20-,23+,25+,27-,28-,29+,30?/m1/s1
KASALCUNLBTNAA-VIKWRQSJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)