06-720
Anti-HDAC1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
histone deacetylase 1, reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Hdac1(297893)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
5 μg of a previous lot immunoprecipitated HDAC1 from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported to immunostain HDAC1 in 1% paraformaldehyde fixed, 0.1% Triton X-100 permeabilized 3T3 cells.
HDAC Activity:
This antibody has been reported to immunoprecipitate active HDAC.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected HDAC1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1