Documenti fondamentali
PHL82623
Periplocin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Periplocoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H56O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@](C[C@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)OC)O)CO[C@H]7C(O[C@@H](CC7O)O)C)(CC4)O)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C36H56O13/c1-18-30(24(37)14-27(39)47-18)46-17-25-28(40)31(44-4)29(41)32(49-25)48-20-5-9-33(2)22-6-10-34(3)21(19-13-26(38)45-16-19)8-12-36(34,43)23(22)7-11-35(33,42)15-20/h13,18,20-25,27-32,37,39-43H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18?,20-,21+,22?,23?,24?,25?,27-,28+,29?,30-,31?,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
JVFYCULORCKYMD-WSSBEIOBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)