Documenti fondamentali
PHL85843
Rebaudioside O
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H100O37
Numero CAS:
Peso molecolare:
1437.44
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](CO)O[C@H]2OC([C@]5(C)CCC[C@]6(C)[C@]5([H])CC[C@]7(C8)[C@@]6([H])CC[C@](C8=C)(O[C@]9([H
Descrizione generale
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)