SML3611
Rubusoside
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4α)-13-(β-D-Glucopyranosyloxy)-kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -37 to -47°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C=C1[C@@]2(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]4(C1)CC[C@]5([H])[C@](C)(C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=O)CCC[C@@]5(C)[C@]4([H])CC2
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3