PHL85736
meso-Dihydroguaiaretic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
ADFOLUXMYYCTRR-OKILXGFUNA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)