Key Documents
PHL84269
Ziyuglycoside I
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Gouguside 7, Kudinoside H, Pomolic acid 3-arabinoside 28-glucoside, Zigu-glucoside I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H66O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
766.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)