PHL84256
Rotundic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
22-Deoxyilexolic acid A, 3β,19α,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C30H48O5/c1-18-9-14-30(24(33)34)16-15-27(4)19(23(30)29(18,6)35)7-8-21-25(2)12-11-22(32)26(3,17-31)20(25)10-13-28(21,27)5/h7,18,20-23,31-32,35H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)
YLHQFGOOMKJFLP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)