Documenti fondamentali
PHL84201
Araloside A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Chikusetsusaponin IV, Oleanoside E
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H74O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
927.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C6=CC5)C(=O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C47H74O18/c1-42(2)14-16-47(41(59)65-39-33(55)30(52)28(50)23(19-48)61-39)17-15-45(6)21(22(47)18-42)8-9-26-44(5)12-11-27(43(3,4)25(44)10-13-46(26,45)7)62-40-34(56)31(53)35(36(64-40)37(57)58)63-38-32(54)29(51)24(20-49)60-38/h8,22-36,38-40,48-56H,9-20H2,1-7H3,(H,57,58)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,38-,39-,40+,44-,45+,46+,47-/m0/s1
KQSFNXMDCOFFGW-GNDIVNLPSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)