Documenti fondamentali
PHL83549
Vicenin III
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 6-C-glucoside 8-C-xyloside, 6-C-Glucosyl 8-C-xylosylapigenin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c(c[c]3=O)c5ccc(cc5)O)c(c2O)[C@@H]4OC[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)15-19(33)14-10(29)5-12(8-1-3-9(28)4-2-8)39-24(14)16(20(15)34)25-22(36)17(31)11(30)7-38-25/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13-,17+,18-,21+,22-,23-,25+,26+/m1/s1
MMDUKUSNQNWVET-MCIQUCDDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)