Documenti fondamentali
SMB01368
Sigma-Aldrich
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](C[C@@H](O)CCc2cc(c(cc2)O)OC)CCc1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
Descrizione generale
Octahydrocurcumin (OHC) is an active metabolite of curcumin. OHC has shown anti-inflammatory activity and antioxidant effects on LPS-stimulated inflammation through inhibition of the NF-κB signaling pathway.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)