Documenti fondamentali
PHL82621
Pectolinarigenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′-Methylcapillarisin, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone, 6-Methoxy 4′-methylapigenin, 6-Methoxyacacetin, 6-Methoxyapigenin 4′-methyl ether, Hortensin, Pectolarigenin, Scutellarein 4′,6-dimethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)13-7-11(18)15-14(23-13)8-12(19)17(22-2)16(15)20/h3-8,19-20H,1-2H3
GPQLHGCIAUEJQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL82621-10MG