Documenti fondamentali
PHL82395
Isosteviol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(−)-Isosteviol, (4α,8β,13β)-13--Methyl-16-oxo-17-norkauran-18-oic acid, Ketoisostevic acid, NSC 231875
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.45
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
C[C@@]12CC[C@H]3[C@]4(C)CCC[C@](C)([C@H]4CC[C@]3(CC1=O)C2)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-17-9-5-14-18(2)7-4-8-19(3,16(22)23)13(18)6-10-20(14,12-17)11-15(17)21/h13-14H,4-12H2,1-3H3,(H,22,23)
KFVUFODCZDRVSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)