MABF2800
Anti-EBNA1 Antibody, clone 1H4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
PM
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
Epstein-Barr virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Epstein-Barr virus ... EBNA1(3783774)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Western Blotting applications (Grasser, F.A., et al. (1994). Blood. 84(11):3792-8; Humme, S., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(19):10989-94; AlQarni, S., et al. (2018). Oncogene. 37(29):3998-4012).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Immunohistochemistry applications (Grasser, F.A., et al. (1994). Blood. 84(11):3792-8; Herrmann, K., et al. (2003). Breast Cancer Res. 5(1):R13-7; Chatterjee, B., et al. (2019). PLoS Pathog. 15(5):e1007748).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Immunoprecipitation applications (Schepers, A., et al. (2001). EMBO J. 20(16):4588-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1