AB5454
Anti-TUC-4 Protein Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
ULIP-1 Protein, CRMP-4, DRP-3, Dihydropyrimidinase-like 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
feline, monkey, human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPYSL3(1809)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:1,000-1:5,000 (DAB detection).
Western blot: 1:2,500-1:25,000 using alkaline phosphatase.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Fetal brain/spinal cord tissue. Human neuroblastoma cell line SMS-KCNR or rat PC12 cells.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1