Documenti fondamentali
PHL80579
Cyanidin 3-sophoroside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride, Cyanidin 3-diglucoside, Sophoroside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31ClO16
Numero CAS:
Peso molecolare:
646.98
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80579-5MG