Documenti fondamentali
PHL80496
gamma-Mangostin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,3,6,7-Tetrahydroxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, Demethylmangostin, Normangostin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Xanthone derivative isolated from the mangosteen hull (Garcinia mangostana). Exhibits antioxidant and anticancer properties. Mangosteen xanthones inhibit inflammation in human adipocytes which is important in understanding obesity-associated inflammation and the development of insulin resistance.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)