Documenti fondamentali
PHL80505
Neomangiferin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2O)Oc4c(c(c(c(c4)O)C5OC(C(C(C5O)O)O)CO)O)C3=O
InChI
1S/C25H28O16/c26-4-12-17(31)20(34)22(36)24(39-12)14-8(29)3-11-15(19(14)33)16(30)6-1-10(7(28)2-9(6)38-11)40-25-23(37)21(35)18(32)13(5-27)41-25/h1-3,12-13,17-18,20-29,31-37H,4-5H2
VUWOVGXVRYBSGI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)