A6226
AM251
>98% (HPLC), solid, cannabinoid receptor (CB1) antagonist
Sinonimo/i:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AM251, >98% (HPLC), solid
Livello qualitativo
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Sanofi Aventis
Stringa SMILE
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?