Documenti fondamentali
PHL80355
Aristolochic acid C
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
10-Hydroxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid IIIa
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H9NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥70.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c1)ccc(c4)O)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C16H9NO7/c18-8-2-1-7-3-11(17(21)22)13-10(16(19)20)5-12-15(24-6-23-12)14(13)9(7)4-8/h1-5,18H,6H2,(H,19,20)
NBFGYDJKTHENDP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80355-5MG