K08670357
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Kromasil C18
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X250
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
250 mm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Kromasil® C18 HPLC column involves a silica-based packing. The reduced levels of Na, K, Ca, Fe, Al, and Mg make the column useful for polar compounds, which tend to interact with the silica surface.
Applicazioni
Kromasil® C18 HPLC column may be used for the estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Simultaneous estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reverse phase HPLC method.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 142-144 (2007)