Documenti fondamentali
MP0DPIL0T
Millipore
Sostegno per scala pilota
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
304 stainless steel
Livello qualitativo
Raccordi
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Compatibilità
for use with Pod Filters
Applicazioni
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ricambio