G005746
HPLC Analysis of Sugars on Ascentis® Express HILIC (Mobile Phase 15:85)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 10 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)