Key Documents
G005715
HPLC Analysis of Organic Acids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (565301-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis RP-Amide for the analysis of organic acids under 100% aqueous conditions.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Citric acid
    Acrylic acid
    Fumaric acid
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)