Documenti fondamentali
G005676
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 10mM TFA in water; [B] 10 mM TFA in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    4-Hydroxybenzoic acid
    Acetylsalicylic acid
    Benzoic acid, meets USP testing specifications
    Salicylic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
    Ethyl 4-hydroxybenzoate, ReagentPlus®, 99%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)