Key Documents
G005231
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 50 °C (2 min), 20 °C/min to 325 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 350 °C
carrier gas: helium, 0.9 mL/min, constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 0.5 min)
liner: 2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample: each analyte at 50 μg/mL in methylene chloride
applicazioni
environmental
Note legali
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Decane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Docosane
    Tetracosane
    Hexacosane
    Octacosane
    Vedi tutto (10)
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)