Documenti fondamentali
ERMAE003
Supelco
Tetramethylurea
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
773898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
JRC
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)