CX2563
Carboxen® 563 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Sinonimo/i:
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Adsorbente Carboxen®,
Descrizione
Surface pH = 6.8
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
room temperature
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione pori
24 % mesoporosity
38 % macroporosity
38 % microporosity
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Sferiche
- Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
- Stabili fino a 400 °C
- Elevata purezza
- Facili da impaccare
- Stabili su tutta la scala del pH
- Non creano contropressioni
- Elevata resistenza allo shock osmotico
- Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)