11072-U
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Adsorbente Carboxen®, matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
agenzia
suitable for EPA 1621
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Carboxen®
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 10 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~1100 m2/g
Matrice
Carboxen® 572
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
20-45 mesh
Dimensione pori
~0.19 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.41 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
Densità
~0.48 g/mL (free fall density)
applicazioni
PFAS testing
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sferiche
- Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
- Stabili fino a 400 °C
- Elevata purezza
- Facili da impaccare
- Stabili su tutta la scala del pH
- Non creano contropressioni
- Elevata resistenza allo shock osmotico
- Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
11072-U | 4061838698131 |