10275
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Prodotti consigliati
product name
General Purpose Adsorbent, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Forma fisica
powder, crystals or granules
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 10 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~1070 m2/g
Matrice
Activated Cocounut Charcoal
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
20-40 mesh
Dimensione pori
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
Densità
~0.44 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)