CRMUPMCCMID
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc A (141.0 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)