Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Flash Point Standard
Numero CE:
265-149-8
Products
Produttore
Ente
Formato
Livello qualitativo
Applicazione
Tipo di materiale di riferimento
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
CRMUPMCCMID
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (141.0 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUPMCCHIGH
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (228.0 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUPMCCLOW
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (77.5 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUABKR
Flash Point Standard,
Abel IP 170 (41.2 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUCOCLOW
Flash Point Standard,
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUPMGO
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (57.3 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMABKR
Flash Point Standard,
Abel IP 170 (41.9 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMTAKR
Flash Point Standard,
TAG ASTM D56 (43.1 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUPMLUB
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUFCLU
Flash Point Standard,
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
CRMUPMLU
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (190.5 °C)