Documenti fondamentali
ERMEF001
Biodiesel
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
biofuels
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERMEF001
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)