CRMUMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Diesel MPCRMs
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Qualified for viscosity, density, flash point, cloud point, cold filter plugging point (CFPP) and distillation using ASTM / IP and EN test method protocols
- Low levels of uncertainty ensures maximum accuracy of data
- Fully traceable to international standards
- 18-month shelf life
- 500 mL inert glass packaging with tamper-evident cap provides absolute assurance of sample integrity
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)