CRM77069
Benzyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.581 (lit.)
P. ebollizione
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
349.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
176.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM77069-100MG | 4061841709800 |