Documenti fondamentali
C2155000
Colesterolo
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
Beilstein:
1915888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cholesterol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)