BP1106
Nicorandil amide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nicorandil
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
FVASBRDDSBRETH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)