Y0001761
Nicorandil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate, 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Ikorel, N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide, SG-75, Sigmart, Zynicor
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nicorandil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)