868584P
Avanti
16:0-d31 SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 868584P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (868584P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (868584P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 868584P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COP([O-]
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)