Documenti fondamentali
97610
Supelco
1,3-diossolano
Sinonimo/i:
Etilen glicole metil etere, Formaldeide etilene acetale
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
Beilstein:
102453
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
70 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
525 °F
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)