96047
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
164-167 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)